345757
Anti-Ganglioside GM₁ Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
TLC Immunoblotting (1:1000, colormetric)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kusunoki, S., et al. 1987. Neurology37, 1795.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable