Key Documents
MAB2053
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-disialoganglioside GD3, clone MB3.6
clone MB3.6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
GD3 Antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MB3.6, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Réagit spécifiquement avec le ganglioside GD3 humain (Cheresh et al., 1984). Aucune réactivité croisée avec d'autres gangliosides purifiés issus de cellules de neuroblastomes ou de mélanome.
Immunogène
Cellules de mélanome FM9
Application
Immunohistochimie (coupes de tissus congelés)
Immunofluorescence de cellules en culture
Cytométrie en flux : 1 à 2 µg par 10E6 cellules
Lyse de cellules positives au GD3 (mélanome) en présence d'un complément (Cheresh et al., 1985).
L'induction de la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) {Ortaldo JR et al. 1987 J Immunol 138(10):3566-3572.}
Analyse chromatographique sur couche mince : Sjoberg, E.R. (1995) J. Biol. Chem. 270(7):2921-2930.{http://www.jbc.org/cgi/content/full/270/7/2921}
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-disialoganglioside GD3, clone MB3.6, est un anticorps dirigé contre le disialoganglioside GD3 pour une utilisation en FC, en IF et en IH.
Forme physique
En solution dans du tampon phosphate 0,02 M, pH 7,6 et du NaCl 0,25 M contenant 0,1 % de NaN3.
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rebecca L Mather et al.
Scientific reports, 9(1), 8609-8609 (2019-06-15)
Medulloblastoma (MB), the most common malignant paediatric brain tumour occurs in the cerebellum. Advances in molecular genomics have led to the identification of defined subgroups which are associated with distinct clinical prognoses. Despite this classification, standard therapies for all subgroups
Suzanne M Birks et al.
Neuro-oncology, 13(9), 950-960 (2011-08-03)
The expression of ganglioside GD3, which plays crucial roles in normal brain development, decreases in adults but is upregulated in neoplastic cells, where it regulates tumor invasion and survival. Normally a buildup of GD3 induces apoptosis, but this does not
Seth H Pincus et al.
Vaccine, 30(32), 4849-4858 (2012-05-29)
Group B streptococcus (GBS) is a major cause of neonatal sepsis and meningitis. Despite aggressive campaigns using antenatal prophylactic antibiotic therapy, infections continue. Developing an effective maternal vaccine is a public health priority. Antibody (Ab) to the capsular polysaccharide (CPS)
Effie E Bastounis et al.
Scientific reports, 9(1), 18209-18209 (2019-12-05)
Endothelial cells respond to changes in subendothelial stiffness by altering their migration and mechanics, but whether those responses are due to transcriptional reprogramming remains largely unknown. We measured traction force generation and also performed gene expression profiling for two endothelial