Principaux documents
MAB2052
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-disialoganglioside GD2, clone 14G2a
clone 14.2Ga, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps anti-GD2, Anticorps anti-GD2, clone 14G2a, Anticorps de détection anti-GD2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14.2Ga, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Réagit spécifiquement avec le ganglioside GD2 humain.
Application
Immunohistochimie (coupes de tissus congelés)(Cheresh et al., 1986)
Immunofluorescence de cellules en culture
Cytométrie en flux : 1 à 2 µg pour 10E6 de cellules
Cytotoxicité pour les cellules positives au GD2 (Mujoo et al., 1987, 1989)
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-disialoganglioside GD2, clone 14G2a, permet de détecter le taux de disialoganglioside GD2 ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en FC, en IF et en IH.
Forme physique
Format : Produit purifié
Surnageants de cultures cellulaires dans un tampon à base de phosphate 0,02 M (pH 7,6) et de NaCl 0,25 M contenant 0,1 % d'azoture de sodium
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Patrizia Garbati et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
High-risk neuroblastoma (HR-NB) still remains the most dangerous tumor in early childhood. For this reason, the identification of new therapeutic approaches is of fundamental importance. Recently, we combined the conventional pharmacological approach to NB, represented by cisplatin, with fendiline hydrochloride
Martin V Kolev et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(11), 6035-6042 (2010-04-28)
Tumor cells escape clearance by complement by abundantly expressing CD59 and other membrane complement regulators. Recently, we designed a peptide derived from the neural-restrictive silencer factor (REST), REST68, which we showed to inhibit expression of CD59 in tumors lacking the
Antonella Brizzolara et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(22) (2020-11-14)
Despite significant improvement of neuroblastoma (NB) patients' survival due to recent treatment advancements in recent years, NB is still associated with high mortality rate. In search of novel strategies to increase NB's susceptibility to pharmacological treatments, we investigated the in
Patrizia Garbati et al.
Biomedicines, 8(11) (2020-11-07)
To overcome the lack of effective pharmacological treatments for high-risk neuroblastoma (HR-NB), the development of novel in vitro and in vivo models that better recapitulate the disease is required. Here, we used an in vitro multiclonal cell model encompassing NB
Hideki Yoshida et al.
Scientific reports, 10(1), 1199-1199 (2020-01-29)
β-1,4-N-Acetyl-Galactosaminyltransferase 1 (B4GALNT1) encodes the key enzyme B4GALNT1 to generate gangliosides GM2/GD2. GM2/GD2 gangliosides are surface glycolipids mainly found on brain neurons as well as peripheral nerves and skin melanocytes and are reported to exacerbate the malignant potential of melanomas.