Principaux documents
230914
Sigma-Aldrich
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity.
Synonyme(s) :
Chymotrypsin Substrate II, Fluorogenic, Suc-AAPF-AMC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H39N5O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
661.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
acetonitrile: water (1:1): soluble
Fluorescence
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC(=O)[C@@H](Nc3cc4c(cc3)C(=CC(=O)O4)C)Cc2ccccc2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C34H39N5O9/c1-19-16-30(43)48-27-18-23(11-12-24(19)27)37-25(17-22-8-5-4-6-9-22)32(45)38-33(46)26-10-7-15-39(26)34(47)21(3)36-31(44)20(2)35-28(40)13-14-29(41)42/h4-6,8-9,11-12,16,18,20-21,25-26,37H,7,10,13-15,17H2,1-3H3,(H,35,40)(H,36,44)(H,41,42)(H,38,45,46)/t20-,21-,25-,26-/m0/s1
Clé InChI
IGKPQFYMWKQDQS-KCXKOMAXSA-N
Description générale
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of chymotrypsin activity (excitation maximum: ~380 nm; emission maximum: ~460 nm).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Chymotrypsin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC
Reconstitution
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Irvine, G.B., et al. 1990. Anal. Biochem.185, 304.
Graf, L., et al. 1987. Biochemistry26, 2616.
Oshima, G. 1984. J. Biochem.95, 1131.
Oshima, G. 1983. J. Biochem.94, 1615.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable