B6125
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Synonyme(s) :
BTEE
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
118-121 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO4/c1-2-23-18(22)16(12-13-8-10-15(20)11-9-13)19-17(21)14-6-4-3-5-7-14/h3-11,16,20H,2,12H2,1H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1
Clé InChI
SRLROPAFMUDDRC-INIZCTEOSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocoles
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.