217714
Cdk1/2 Inhibitor III
The Cdk1/2 Inhibitor III, also referenced under CAS 443798-55-8, controls the biological activity of Cdk1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Cdk1/2 Inhibitor III, 5-Amino-3-((4-(aminosulfonyl)phenyl)amino)-N-(2,6-difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carbothioamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
THF: soluble
acetone: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H13F2N7O2S2/c16-10-2-1-3-11(17)12(10)21-15(27)24-13(18)22-14(23-24)20-8-4-6-9(7-5-8)28(19,25)26/h1-7H,(H,21,27)(H2,19,25,26)(H3,18,20,22,23)
Clé InChI
ARIOBGGRZJITQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cdk1/cyclin B, Cdk2/cyclin A
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable