361554
TWS119
≥95% (HPLC), solid, GSK-3β inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, Neurogenesis Inducer, TWS119
About This Item
Produits recommandés
product name
GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, The GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, also referenced under CAS 601514-19-6, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
30 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
methanol: 2 mg/mL
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H14N4O2/c19-12-4-1-3-11(7-12)16-9-15-17(22-16)20-10-21-18(15)24-14-6-2-5-13(23)8-14/h1-10,23H,19H2,(H,20,21,22)
Clé InChI
VPVLEBIVXZSOMQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GSK-3β
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3