164545
7-Amino-4-methylcoumarin
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
7-Amino-4-methylcoumarin, AMC, Coumarin 120
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
7-Amino-4-methylcoumarin, Reagent used to prepare fluorogenic 7-amido-4-methylcoumarin (AMC) based substrates for the detection of proteolytic enzyme activity.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
acetone: 10 mg/mL
DMF: soluble
Fluorescence
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1cc2c(cc1)C(=CC(=O)O2)C
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3
Clé InChI
GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Detection of proteolytic enzyme activity
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Zimmerman, M., et al. 1977. Anal. Biochem. 78, 47.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable