Principaux documents
1.12177
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) oxide
99+
Synonyme(s) :
Germanium(IV) oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
GeO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-180-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
1115 °C
Solubilité
4.5 g/L
Densité
4.23 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
1430 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Ge](=O)=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
Clé InChI
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable