Merck
Toutes les photos(11)
Principaux documents
1.06009
Supelco
Méthanol
≥99.9% (GC), reagent grade, ACS reagent, for extraction and analytical purposes, EMSURE®, reag. Ph. Eur., reag. ISO
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Beilstein:
1098229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-659-6
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Essai:
≥99.9% (GC)
Application(s):
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
pb:
64.7 °C (lit.)
Pression de vapeur:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nom du produit
Méthanol, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Puissance
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
36 %
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosité cinématique
0.54-0.59 cSt(20 °C)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Température de transition
flash point 9.7 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire règlementées et hautement exigeantes. Les produits EMSURE proposent les spécifications les plus complètes et les meilleures au monde. Nous déclarons notre gamme EMSURE conforme aux spécifications ACS, au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur.) et aux normes ISO.
Application
Le méthanol peut être utilisé comme solvant pour l'extraction de :
  • composés bioactifs dans les calebasses par chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse.
  • antioxydants dans les rhizomes de lotus par centrifugation.
Il peut également être utilisé comme réactif dans la synthèse directe du carbonate de diméthyle à partir de CO2.
Caractéristiques et avantages
  • Spécifications les plus complètes au monde
  • Jusqu'à 70 paramètres testés
  • Pureté extraordinaire
  • Valeurs limites très basses
  • Plus grande précision et meilleur contrôle des analyses
  • Optimisé pour des analyses très critiques etexigeantes
  • Idéal pour le développement de méthodes
  • Pas d'interférence ni de contamination due à desimpuretés inconnues
Remarque sur l'analyse
Indice d'évaporation : 1,9
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Marta B Fernandes et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 335-335 (2020-06-26)
Recent evidence suggests that neural stem cell (NSC) fate is highly dependent on mitochondrial bioenergetics. Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA), an endogenous neuroprotective bile acid and a metabolic regulator, stimulates NSC proliferation and enhances adult NSC pool in vitro and in vivo.
Articles
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
Protocoles
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Contenu apparenté
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.