Documents
1.09962
Supelco
Barium chloride solution
c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®®
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Barium chloride solution, for 1000 ml, c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
0.05 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
4.3 (20 °C in H2O)
Densité
1.18 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable