Principaux documents
1.01717
Supelco
Barium chloride dihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Barium chloride dihydrate, Barium dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
BaCl2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-788-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.1% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate)
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Densité
3.86 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200‑1400 kg/m3
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate): ≤ 0.1 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable