Principaux documents
1.07605
Millipore
D(-)-Ribose
for biochemistry
Synonyme(s) :
D(-)-Ribose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-059-4
Nomenclature NACRES :
NA.79
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
90-95 °C
Densité
0.80 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
480 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
Clé InChI
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; water): -21.0 - -18.5 °
TLC-Test: passes test
Water: ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable