R9629
D-(−)-Ribose
suitable for cell culture, BioReagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99% (GC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
88-92 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Clé InChI
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Adéquation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable