1.05683
tri-Lithium citrate tetrahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
tri-Lithium citrate tetrahydrate, Trilithium citrate
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
105 °C
Masse volumique apparente
420 kg/m3
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
Clé InChI
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais