Documents
1.05326
Supelco
Lanthanum nitrate hexahydrate
for analysis
Synonyme(s) :
Lanthanum nitrate hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
La(NO3)3 · 6 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-238-0
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
4500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.4 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
126 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
69.9 °C
Masse volumique apparente
1300 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Clé InChI
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Preparation of La-TiO2/Bentonite and Its Photodegradation Properties to Cyanide.: This study explores the application of Lanthanum nitrate hexahydrate in synthesizing La-TiO2/bentonite composite materials and their effectiveness in the photodegradation of cyanide, highlighting a potential application in pollutant removal techniques (Wang Q et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 96.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Ce (Cerium): ≤ 0.03 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2