Key Documents
8.14546
Sigma-Aldrich
DL-Limonene
(mixture of D- and L-form ~1:1) for synthesis
Synonyme(s) :
DL-Limonene, DL-p-Mentha-1,8-diene, 4-Isopropyl-1-methylcyclohexene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
205-341-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
255 °C
Puissance
5300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.7-6.1 % (v/v)
Point d'ébullition
178 °C/1013 hPa
Pf
-89 °C
Température de transition
flash point 43 °C
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
Clé InChI
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils: A study evaluates the antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils from Juniperus species, with a focus on compounds including DL-limonene, suggesting its utility in ethnopharmacology and as a green solvent in medicinal plant research (Darwish et al., 2020).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup