Principaux documents
1.05217
Supelco
Copper di-ammonium Titriplex® solution
Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l
Synonyme(s) :
Cooper di-ammonium EDTA solution; Cooper di-ammonium ethylenediaminetetraacetic acid solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
reaction type: Complexometric reactions
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
9.7-10.3 ( in H2O)
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Assay (Cu): 0.098 - 0.102 mol/l
pH-value: 9.7 - 10.3
Free EDTA: conforms
Free copper: conforms
Informations légales
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable