Key Documents
46122
Supelco
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium copper salt solution
volumetric, 0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
Synonyme(s) :
Copper diammonium EDTA, Diammonium copper ethylenediaminetetraacetate solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20CuN4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
volumetric
Niveau de qualité
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
0.025 M EDTA-Cu(NH4)2
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2H3N/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;2*1H3/q;+2;;/p-2
Clé InChI
QWQCKWBAUUOYMU-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
for complexometric titration with copper-selective electrode (Cu-ISE)
Attention
free of precipitate
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable