Principaux documents
1.02109
Supelco
Calcium oxide from marble
small lumps ~3-20 mm
Synonyme(s) :
Calcium oxide from marble, Lime, caustic, Quicklime
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CaO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-138-9
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (complexometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
pb
2850 °C/100 mbar
Pf
2580 °C
Densité
3.37 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
800‑1200 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 ppm
sulfate (SO42-): ≤5000 ppm
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Ca]=O
InChI
1S/Ca.O
Clé InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.1 %
Chloride (Cl): ≤ 500 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 5000 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 50 ppm
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1