1.04379
n-Heptane
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Heptane
About This Item
Produits recommandés
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
433 °F
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Chaîne SMILES
CCCCCCC
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- solvant dans l'extraction d'hydrocarbures contenant du soufre.
- substrat pour la double oxydation des alcanes à chaîne moyenne.
Remarque sur l'analyse
Identité (IR) : conforme
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acide libre (exprimé en CH₃COOH) : ≤ 0,0005 %
Densité (d 20 °C/20 °C) : 0,683 - 0,686
Indice de réfraction (n 20/D) : 1,387 - 1,388
Plage d′ébullition (97-98 °C) : ≥ 95 % (v/v)
Hydrocarbures aromatiques (exprimé en C₆H₆) : ≤ 0,1 %
Composés soufrés (exprimé en S) : ≤ 0,005 %
Substances facilement carbonisables : conforme
Al (aluminium) : ≤ 0,00001 %
B (bore) : ≤ 0,000002 %
Ba (baryum) : ≤ 0,00001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,00005 %
Cd (cadmium) : ≤ 0,000005 %
Co (cobalt) : ≤ 0,000002 %
Cr (chrome) : ≤ 0,000002 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,000002 %
Fe (fer) : ≤ 0,00001 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,00001 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,000002 %
Ni (nickel) : ≤ 0,000002 %
Pb (plomb) : ≤ 0,00001 %
Sn (étain) : ≤ 0,00001 %
Zn (zinc) : ≤ 0,00001 %
Résidu d′évaporation : ≤ 0,001 %
Eau : ≤ 0,01 %
Ph. Eur. - réactif
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.