Principaux documents
1.00045
Millipore
Supplément sélectif MUP
For the preparation of TOS-MUP agar, For the enumeration of Bifidobacteria
Synonyme(s) :
Supplément sélectif MUP, Supplément MUP
About This Item
Code UNSPSC :
41106212
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
ISO 29981
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Bifidobacterium spp.
Description générale
Le Supplément sélectif MUP contient de la mupirocine (sel de lithium) sous forme lyophilisée. Le sel de lithium de la mupirocine inhibe la croissance des bactéries lactiques courantes, telles que Lactobacilli, Lactococci, Streptococci et Leuconostocs, tout en laissant croître Bifidobacteria.
Application
Le Supplément sélectif MUP est utilisé comme supplément dans la préparation de gélose TOS-MUP. Il convient à la numération des Bifidobacteria dans les produits laitiers (probiotiques, yaourts, produits de type yaourt et produits laitiers en poudre tels que les formules de lait infantile contenant des Bifidobacteria).
Liaison
Remplace : 1.00045.0017
Remarque sur l'analyse
Apparence (clarté) : limpide
Test en tant que supplément dans une gélose TOS-propionate (1.00043.0500).
Recouvrement sur le milieu de test
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis ATCC 27536 :
≥ 70 %
- Bifidobacterium breve ATCC 15700 : ≥ 70 %
- Bifidobacterium longum ATCC 15707 : ≥ 70 %
Croissance
- Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100) :
absence de croissance
- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC 11842 (WDCM 00102) : absence de croissance
- Streptococcus salivarius subsp. thermophilus DSM 20259 : absence de croissance
Incubation : 72 h à 37 °C , anaérobie.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the quantity of mupirocin per vial please? Does it require pre-dissolution in DMSO before use?
    1 answer
    1. The typical composition (per vial) is: Lithium mupirocin 25 mg.
      And the final concentration per liter is: Lithium mupirocin 50 mg (conforms with ISO 29981/IDF 220: 2010).
      The preparation is as follows:
      Add 25 ml of sterile, deionized water to the lyophilizate in the original vial and dissolve by carefully swirling. Add the solved supplement to the base culture medium that has been cooled to 48°C ± 1°C.
      Helpful?
  2. Hi! I have TOS agar in the glass tube about 18 ml. How do I put MUP supplement into 18 ml tube as the supplement is pallet and it's hard to weigh out?So If you could give me solution to make this supplement in solution, that would be great!
    1 answer
    1. The preparation instructions for the supplement state that 25 mL of sterile purified water should be added to the vial to dissolve. For usage, 5 mL of supplement solution is added to 95 mL of the agar base and then dispensed to tubes or plates. The 18 mL volume of agar base would require the addition of 947 µL of supplement solution.