05-1540-M
Anti-Gemin2 Antibody, clone 2E17
clone 2E17, from mouse
Synonyme(s) :
GEMIN2, Gemin2, Component of gems, SMN interacting protein 1-delta, SMN-interacting protein 1, survival interacting protein 1, survival of motor neuron protein interacting protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E17, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GEMIN2(8487)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cited in Battle, D.J., et. al (2007). J. Biol. Chem. 282: 27953 - 27959 and Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133:85-600. using a representative lot.
ELISA:
Cited in Zhang, Z., et. al (2008). Cell, 133:85-600.
Immunoprecipitation:
Cited in Battle, D.J., et. al(2007). J. Biol. Chem. 282: 27953 - 27959 using a representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Gemin-2 in HeLa cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysates.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable