Principaux documents
MAB10005
Sigma-Aldrich
Anti-ABCA1 Antibody, clone AB.H10
clone AB.H10, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
ATP-binding cassette transporter 1, ABC-1, Cholesterol efflux regulatory protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AB.H10, monoclonal
Espèces réactives
human, chicken, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCA1(19)
Description générale
Mutations in the ABCA1 gene are associated with Tangier disease (TD). TD is an autosomal recessive disorder results from an absence of plasma HDL, cholesterol ester depositing in the reticulo-endothelial system and disorders in cellular lipid trafficking. It is expressed on the plasma membrane and the Golgi complex, and is regulated by cholesterol flux. Regulation of the cholesterol flux between HDL and macrophages is competitive between ABCA1 and SR-BI.
Spécificité
Recognize specifically ABCA1 from human, mouse, and chicken.
Immunogène
Recombinant fragment, corresponding to amino acids 1800-2260 of Human ABCA1.
Application
5 μg/ml. Perform heat mediated antigen retrieval in sodium citrate buffer (pH 6), before commencing with IHC staining protocol. Amplification with biotin-streptavidin may be required.
1 μg/ml. Predicted molecular weight:
Domaine de recherche
Métabolisme
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des lipides et régulation du poids
This Anti-ABCA1 Antibody, clone AB.H10 is validated for use in ELISA, IP, WB, IH(P) for the detection of ABCA1.
Forme physique
Format : Produit purifié
Presented as a liquid in PBS, pH 7.4 with 0.05% sodium azide.
Stockage et stabilité
° Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. °
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pattaya Seeree et al.
Oncology letters, 18(5), 5173-5184 (2019-10-16)
Disturbances in cholesterol homeostasis of the bile duct epithelium, including transport interruption and the hyperaccumulation of intracellular cholesterol can lead to the initiation and progression of cholangiocarcinoma (CCA). Statins, which are lipid-lowering drugs, have been previously documented to exhibit anti-cancer
Hong Y Choi et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 679456-679456 (2021-06-08)
Objective: Our recent studies showed that desmocollin 1 (DSC1) binds to apoA-I in order to inhibit apoA-I-mediated high density lipoprotein (HDL) biogenesis in atherosclerotic plaques. To promote HDL biogenesis in the plaque, here we search for small molecules that block
Sebastian Zimmer et al.
Science translational medicine, 8(333), 333ra50-333ra50 (2016-04-08)
Atherosclerosis is an inflammatory disease linked to elevated blood cholesterol concentrations. Despite ongoing advances in the prevention and treatment of atherosclerosis, cardiovascular disease remains the leading cause of death worldwide. Continuous retention of apolipoprotein B-containing lipoproteins in the subendothelial space
Ameziane Herzine et al.
International journal of molecular sciences, 23(15) (2022-08-13)
Astroglia play an important role, providing de novo synthesized cholesterol to neurons in the form of ApoE-lipidated particles; disruption of this process can increase the risk of Alzheimer's disease. We recently reported that glia-specific suppression of the lipolysis-stimulated lipoprotein receptor
Decreased APOE-containing HDL subfractions and cholesterol efflux capacity of serum in mice lacking Pcsk9.
Choi, S; Aljakna, A; Srivastava, U; Peterson, BR; Deng, B; Prat, A; Korstanje, R
Lipids in Health and Disease null