Principaux documents
Z118125
Aiguilles Hamilton® pour seringues RN
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
stainless steel needle (point style 4)
Taille de l'aiguille
22 ga
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7804-01
L de l'aiguille
101.5 mm (4 in.)
Volume
2.5-100 μL
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Biseau 22°
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.