Z107530
Aldrich® low form dewar flask
capacity 275 mL, hemispherical, depth 5 1/2 cm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Joint
Joints neck (100)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
fits flask 250 mL
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.I.
10 cm
Capacité
275 mL
Profondeur
5 1/2 cm