Z202657
Aldrich® low form dewar flask
capacity 850 mL, cylindrical, depth 7 1/2 cm
Synonyme(s) :
Cryogenic Dewar Flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Joint
Joints neck (75)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
fits flask 500 mL
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.I.
13 cm
Capacité
850 mL
depth
7 1/2 cm