Principaux documents
Z120774
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 665 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
wide-mouth
Joint
Joints neck (70)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.I.
7.0 cm
Capacité
665 mL
Profondeur × Hauteur totale
19.5 cm × 24.1 cm
Description générale
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC