W353701
2,6-Dimethyl-4-heptanone
≥99%
Synonyme(s) :
Cognac heptanone, Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Pression de vapeur
1.7 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Limite d'explosivité
0.8-6.2 %, 100 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
165-170 °C (lit.)
Densité
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana; green; ethereal; fruity; pineapple
Chaîne SMILES
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.