273848
2,6-Dimethyl-4-heptanone
99%
Synonyme(s) :
Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Pression de vapeur
1.7 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
745 °F
Limite d'explosivité
0.8-6.2 %, 100 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
165-170 °C (lit.)
Densité
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F
Point d'éclair (°C)
49 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter