W302805
Sorbitan monostearate
meets FCC analytical specifications
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
meets analytical specifications of FCC
Pf
54-57 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
Clé InChI
HVUMOYIDDBPOLL-XWVZOOPGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable