W291501
Polysorbate 20
Synonyme(s) :
Cremophor PS 20, Monebatt - 20
About This Item
Produits recommandés
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 173.310
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 178.3400
Description
Biological source: corn or palm
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
alcohol
Chaîne SMILES
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves