W278106
γLactone γ-nonanoïque
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Aldéhyde de noix de coco
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coconut; creamy; fatty; oily; buttery; sweet
Chaîne SMILES
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter