W277002
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Nerol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
103-105 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
nerol
Propriétés organoleptiques
fresh; citrus; floral; sweet
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C/CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
Clé InChI
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter