Principaux documents
H3911
SAFC
L-Histidine
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionique, NSC 137773
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Beilstein:
84088
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
Nomenclature NACRES :
NA.26
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Essai
≥98.5%
Forme
crystalline powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
Pf
282 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Adéquation
suitable for manufacturing use
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Activité étrangère
cytotoxicity, tested
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clé InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760)
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Pour obtenir la documentation technique d'un produit, rendez-vous sur la page du Support Clients et sélectionnez "Documentation sur un produit". Attention : la consultation de la documentation technique de ce produit nécessite la signature d'un accord de confidentialité et de non-divulgation.
Application
La L-histidine est un acide aminé essentiel. Elle est utilisée comme constituant des milieux de culture pour la biofabrication commerciale de protéines recombinantes thérapeutiques et d′anticorps monoclonaux.
Actions biochimiques/physiologiques
Précurseur de l′histamine par l′action de l′histidine décarboxylase.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Shweta Singh et al.
Microbial cell factories, 7, 28-28 (2008-10-14)
The large-scale production of G-protein coupled receptors (GPCRs) for functional and structural studies remains a challenge. Recent successes have been made in the expression of a range of GPCRs using Pichia pastoris as an expression host. P. pastoris has a
Pawel Swietach et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), E2064-E2073 (2013-05-17)
Ca(2+) signaling regulates cell function. This is subject to modulation by H(+) ions that are universal end-products of metabolism. Due to slow diffusion and common buffers, changes in cytoplasmic [Ca(2+)] ([Ca(2+)]i) or [H(+)] ([H(+)]i) can become compartmentalized, leading potentially to
H M Golder et al.
Journal of dairy science, 97(8), 5131-5150 (2014-06-03)
Ruminal bacterial community composition (BCC) and its associations with ruminal fermentation measures were studied in dairy heifers challenged with combinations of grain, fructose, and histidine in a partial factorial study. Holstein-Friesian heifers (n=30) were randomly allocated to 5 triticale grain-based
Giorgio Zoppellaro et al.
Biopolymers, 91(12), 1064-1082 (2009-06-19)
Six-coordinated heme groups are involved in a large variety of electron transfer reactions because of their ability to exist in both the ferrous (Fe(2+)) and ferric (Fe(3+)) state without any large differences in structure. Our studies on hemes coordinated by
Urszula Kosinska Eriksson et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6138), 1346-1349 (2013-06-15)
Aquaporins are membrane channels that facilitate the flow of water across biological membranes. Two conserved regions are central for selective function: the dual asparagine-proline-alanine (NPA) aquaporin signature motif and the aromatic and arginine selectivity filter (SF). Here, we present the