W269204
Isovaléraldéhyde
≥97%, FG
Synonyme(s) :
3-Méthylbutanal, 3-Méthylbutyraldéhyde, NSC 404119
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
2.96 (vs air)
Pression de vapeur
30 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97%
Température d'inflammation spontanée
464 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
Point d'ébullition
90 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
chocolate; ethereal; fruity; peach; sour
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
32.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
0.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde