W224707
L-Carveol, mixture of cis and trans
≥95%, FG
Synonyme(s) :
(−)-Carveol, mixture of isomers, p-Mentha-6,8-dien-2-ol
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥95%
Activité optique
[α]22/D −115°, c = 1 in chloroform
Composition
contains IFRA restricted Carvone
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
226-227 °C/751 mmHg (lit.)
Densité
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
carvone
Propriétés organoleptiques
minty; herbaceous
Chaîne SMILES
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3/t9-,10?/m1/s1
Clé InChI
BAVONGHXFVOKBV-YHMJZVADSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter