Principaux documents
SIK41005-20
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trimethoxysilyl)benzene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O6Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
95%
Forme
liquid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
InChI
1S/C12H22O6Si2/c1-13-19(14-2,15-3)11-7-9-12(10-8-11)20(16-4,17-5)18-6/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
YIRZROVNUPFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
This product is used to improve the dispersibility of modified silica powders into PDMS matrix by improving the adhesion between modified silica powders and the PDMS matrix.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable