Principaux documents
526835
Sigma-Aldrich
PSS-Octamethyl substituted
Synonyme(s) :
1,3,5,7,9,11,13,15-Octamethylpentacyclo[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, Octamethylsilsesquioxane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H24O12Si8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
>350 °C (lit.)
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
C[Si]12O[Si]3(C)O[Si]4(C)O[Si](C)(O1)O[Si]5(C)O[Si](C)(O2)O[Si](C)(O3)O[Si](C)(O4)O5
InChI
1S/C8H24O12Si8/c1-21-9-22(2)12-25(5)14-23(3,10-21)16-27(7)17-24(4,11-21)15-26(6,13-22)19-28(8,18-25)20-27/h1-8H3
Clé InChI
SOQGBGSEJYZNPS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable