Key Documents
447250
Sigma-Aldrich
1,2-bis(triéthoxysilyl)éthane
96%
Synonyme(s) :
1,2-(triéthoxysilyl)éthane, 1,2-bis(triéthoxysilyl)éthane, 4,4,7,7-tétraéthoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladécane, Éthylènebis(triéthoxysilane)
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2Si(OC2H5)3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
119 °C (lit.)
Densité
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H34O6Si2/c1-7-15-21(16-8-2,17-9-3)13-14-22(18-10-4,19-11-5)20-12-6/h7-14H2,1-6H3
Clé InChI
IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le 1,2-bis(triéthoxysilyl)éthane est un silane non fonctionnel et un précurseur à double fonction trialcoxysilyle.
Le 1,2-bis(triéthoxysilyl)éthane (BTESE) est un précurseur de silsesquioxane qui sert principalement à préparer des matériaux organiques mésoporeux. Il permet d'ajuster les réseaux de silice et se révèle donc utile dans les applications impliquant une séparation moléculaire.
Application
Le 1,2-bis(triéthoxysilyl)éthane peut servir à préparer des matériaux organosilicés mésoporeux. Il permet de réaliser l'aminofonctionnalisation d'une silice mésoporeuse. Il peut également former des membranes hybrides inorganiques avec le poly(alcool de vinyle). L'effet de ce silane réticulant sur le greffage d'une résine bis-GMA (diglycidyldiméthacrylate de bisphénol A) sur du titane traité par silicatisation a été étudié.
Le BTESE pourrait être employé comme revêtement anticorrosion sur des alliages d'aluminium et de magnésium (Al93Mg7) dans l'industrie nucléaire et le secteur agroalimentaire. Les membranes en BTESE résistent au chlore et peuvent être thermiquement stables à 100 °C. Elles peuvent être utilisées dans des applications de perméation de gaz (GS) et d'osmose inverse (OI). Enfin, le BTESE peut former un monolithe hybride mésoporeux avec le tétraméthoxysilane, par un procédé de condensation sol-gel, offrant une stabilité chimique accrue pour la séparation des peptides.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
nasopharynx,larynx
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Hybrid periodic mesoporous organosilica materials prepared from 1, 2-bis (triethoxysilyl) ethane and (3-cyanopropyl) triethoxysilane.
Wahab MA, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 69(1), 19-27 (2004)
Ethane-bridged hybrid monoliths with well-defined mesoporosity and great stability for high-performance peptide separation
Wu C, et al.
Analytica Chimica Acta, 1019(10), 128-134 (2018)
Improving corrosion protection of Al97Mg3 alloy in neutral sodium chloride solution by 1, 2-bis (triethoxysilyl) ethane coating
BinSabt MH, et al.
Applied Surface Science, 465(10), 143-153 (2019)
Direct synthesis of titanium-modified hybrid periodic mesoporous organosilicas from 1,2-bis(triethoxysilyl)ethane and titanium isopropoxide
Woojin C, et al.
Materials Letters, 58, 3551-3554 (2004)
Lei Yu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(14), e1805465-e1805465 (2019-03-09)
Using interfacial reaction systems for biphasic catalytic reactions is attracting more and more attention due to their simple reaction process and low environmental pollution. Yolk-shell structured materials have broad applications in biomedicine, catalysis, and environmental remediation owing to their open