SIK2110-10
1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene - H4TCPB
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97%
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)c2c(cc(c(c2)c5ccc(cc5)C(=O)O)c4ccc(cc4)C(=O)O)c3ccc(cc3)C(=O)O
InChI
1S/C34H22O8/c35-31(36)23-9-1-19(2-10-23)27-17-29(21-5-13-25(14-6-21)33(39)40)30(22-7-15-26(16-8-22)34(41)42)18-28(27)20-3-11-24(12-4-20)32(37)38/h1-18H,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
Clé InChI
SRTQKANXPMBQCX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable