367672
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(benzoic acid)
98%
Synonyme(s) :
2,2-Bis(4-carboxylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 2,2-Bis(p-carboxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4′-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2,2-diyl)dibenzoic acid, 4,4′-Hexafluoroisopropylidenediphenyl-1,1′-dicarboxylic acid, 4,4′-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[benzoic acid], Hexafluoro-2,2-bis(4-carboxyphenyl)propane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
272-274 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(O)=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F6O4/c18-16(19,20)15(17(21,22)23,11-5-1-9(2-6-11)13(24)25)12-7-3-10(4-8-12)14(26)27/h1-8H,(H,24,25)(H,26,27)
Clé InChI
PHQYMDAUTAXXFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the solvothermal synthesis of new coordination compounds with different transition metal ions
- as bent ligand in the solvothermal synthesis of metal-organic coordination polymers
- in the synthesis of RPF-4, a family of polymeric frameworks
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable