686859
1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene
≥98%, ≤20 wt. % solvent
Synonyme(s) :
4,4′,4′′,-Benzene-1,3,5-triyl-tris(benzoic acid)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤20 wt. % solvent
Pf
322-327 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(cc3)C(O)=O)-c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C27H18O6/c28-25(29)19-7-1-16(2-8-19)22-13-23(17-3-9-20(10-4-17)26(30)31)15-24(14-22)18-5-11-21(12-6-18)27(32)33/h1-15H,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33)
Clé InChI
SATWKVZGMWCXOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.