Key Documents
QBD10996
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®12-NHS ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C46H68N2O18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
937.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Fmoc
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
Caractéristiques et avantages
Fmoc-N-amido-dPEG ®₁₂-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable