Key Documents
QBD10994
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-NHS ester
Synonyme(s) :
17-(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl) 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) 5,8,11,14-tetraoxa-2-azaheptadecanedioate, Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H36N2O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Fmoc
NHS ester
amine
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
Caractéristiques et avantages
Fmoc-N-amido-dPEG ®₄-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable