Key Documents
8.51034
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms), Fmoc-12-amino-4,7,10-trioxadodecanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H29NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.49
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H29NO7/c26-23(27)9-11-29-13-15-31-16-14-30-12-10-25-24(28)32-17-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-8,22H,9-17H2,(H,25,28)(H,26,27)
Clé InChI
CHIDDYZONKDHLG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
13-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Application
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (13 atoms) Novabiochem®. CAS 867062-95-1, molar mass 443.5 g/mol.
Liaison
Replaces: 01-63-0198
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to light beige
Appearance (visual): powder or oil
Identity (LC-MS): 442.5 - 444.5
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
The product may be a white powder or a transparent glass-like solid/oil
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable