Key Documents
L204188
9-HYDROXY-8,8-DIMETHYL-9,10-DIHYDRO-2H,8H-PYRANO(2,3-F)CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.265
Numéro MDL:
Autres remarques