475864
MK-2 Inhibitor III
The MK-2 Inhibitor III, also referenced under CAS 1186648-22-5, controls the biological activity of MK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
MK-2 Inhibitor III, 2-(2-Quinolin-3-ylpyridin-4-yl)-1,5,6,7-tetrahydro-4H-pyrrolo-[3,2-c]pyridin-4-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable