Key Documents
MABN755
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-TREM-2, clone 78
clone 78, from rat
Synonyme(s) :
Triggering receptor expressed on myeloid cells 2, TREM-2, Triggering receptor expressed on monocytes 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
78, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TREM2(54209)
Description générale
La protéine TREM-2, aussi connue sous les noms de récepteur déclencheur exprimé sur les cellules myéloïdes 2 ou récepteur déclencheur exprimé sur les monocytes 2, et codée par le gène Trem2/Trem2a/Trem2b/Trem2c, est une protéine qui forme un complexe récepteur-signalisation avec TYROBP et qui déclenche l'activation des réponses immunitaires des macrophages et des cellules dendritiques. TREM-2 pourrait aussi intervenir dans l'inflammation chronique et pourrait stimuler la production de chimiokines et de cytokines constitutives plutôt qu'inflammatoires. TREM-2 est une protéine membranaire à passage unique localisée dans la membrane cellulaire. Elle est exprimée dans les cellules immunitaires telles que la microglie et les monocytes, mais son expression varie en fonction du tissu et de la localisation exacte au sein du tissu. Chez l'homme, les altérations de TREM-2 peuvent être associées à la démence frontotemporale, à la maladie de Nasu-Hakola et, comme cela a été montré récemment, à un risque accru de maladie d'Alzheimer.
Spécificité
Cet anticorps ne présente pas de réactivité croisée vis-à-vis de la protéine TREM-1 ou TREM-3 de souris (Prof. William Seaman, Université de Californie, San Francisco).
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine TREM-2 de souris.
Application
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter TREM-2 dans des ostéoclastes TRACP+ (Lu, X., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245).
Analyse par cytométrie en flux : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter TREM-2 dans des cellules RAW264.7 (Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter TREM-2 dans des lysats de macrophages de souris (Peng, Q., et al. (2010). Sci Signal. 3(122):ra38.).
Analyse d'inhibition  : Le prétraitement de cellules BV2 ou d'ostéoclastes C57BL/6 avec un lot représentatif de cet anticorps a permis de significativement réduire l'activation cellulaire en réponse à des cellules Neuro2A non traitées et apoptotiques (Hsieh, C. L., et al. (2009). J Neurochem. (109):4:1144-1156.; Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-TREM-2, clone 78, a été validée en western blotting, ICC, cytométrie en flux, étude d'inhibition et IP pour la détection de la protéine TREM-2.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu de rate humaine.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter TREM-2 dans 10 µg de lysat de tissu de rate humaine.
Description de la cible
~25 kDa (poids observé). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de rat purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4) et du NaCl 150 mM, sans conservateurs.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Peng Zhao et al.
Molecular neurodegeneration, 17(1), 44-44 (2022-06-19)
Microglia plays crucial roles in Alzheimer's disease (AD) development. Triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) in association with DAP12 mediates signaling affecting microglia function. Here we study the negative regulation of TREM2 functions by leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily
Shih-Wei Chen et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2683, 53-68 (2023-06-10)
The generation of a homogeneous population of microglia from human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) is crucial to modeling neurological disorders, as well as the carrying out of drug screening and toxicity testing. Here, we provide a stepwise protocol for
Yingjun Zhao et al.
Neuron, 97(5), 1023-1031 (2018-03-09)
Mutations in triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) have been linked to increased Alzheimer's disease (AD) risk. Neurobiological functions of TREM2 and its pathophysiological ligands remain elusive. Here we found that TREM2 directly binds to β-amyloid (Aβ) oligomers