Principaux documents
L060060
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M, configured for ABI
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditions de stockage
dry at room temperature
Concentration
3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration)
Couleur
clear, brownish solution
Compatibilité
configured for ABI
Notes préparatoires
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 90.54/9.05/0.41/0.43 (v/v/v/w)
Autres remarques
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18.9 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1